Läs mer
Fisherbrand™ Sond av glas
Produktkod. 11755674 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Digital termoregulator VTF och VTF EVO
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11755674 Digital termoregulator VTF och VTF EVO Varje
1 options
Produktkod. 11755674
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Digital termoregulator VTF och VTF EVO
  • 250 mm lång
  • Nedsänkbar i vätska
Specifikationer
För användning med (utrustning) Digital termoregulator VTF och VTF EVO
Längd (metrisk) 250 mm
Typ Sond