Läs mer
Karl Hecht™ Glas Raschig Ringar
Beskrivning
- Levereras i förpackningar om 1 kg
- Finns i två olika storlekar
- Klart glas
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Raschig ringar |
| Material | Glas |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Kvantitet | 1 kg förpackning |