Läs mer
Karl Hecht™ Glas Raschig Ringar
Produktkod. 10449601
Change view
Diameter (metrisk):
3 mm
10 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
10449601 10 mm
10159740 3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10449601 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41400010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med destillation och kemitekniska tillämpningar.
  • Levereras i förpackningar om 1 kg
  • Finns i två olika storlekar
  • Klart glas
Specifikationer
Typ Raschig ringar
Diameter (metrisk) 10 mm
För användning med (utrustning) Glas
Kvantitet 1 kg förpackning