Läs mer
Karl Hecht™ Glas Raschig Ringar
Produktkod. p-7147854
Diameter (metrisk):
3 mm
10 mm
Produktkod. 10159740
Brand: Karl Hecht™ 41400003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med destillation och kemitekniska tillämpningar.
  • Levereras i förpackningar om 1 kg
  • Finns i två olika storlekar
  • Klart glas
Specifikationer
Typ Raschig ringar
Material Glas
Diameter (metrisk) 3 mm
Kvantitet 1 kg förpackning