Läs mer
Hanna Instruments™ Påfyllningsbar pH-kombinationselektrod av glas
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 12 |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +100 °C |