Läs mer
Hanna Instruments™ Flat Tip pH-elektrod för hud och ytor med DIN-kontakt
Produktkod. 11632150
Change view
Kontakttyper:
7-polig DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper unitSize
11632150 7-polig DIN Varje
1 options
Produktkod. 11632150 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI1414D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en inbyggd temperatursensor för temperaturkompenserade mätningar i en enda sonddesign. Hanna Instruments™ Flat Tip pH-elektrod för hud och ytor med DIN-kontakt är en förförstärkt glaskropp, enkel referensövergångs-pH-elektrod gjord av lågtemperaturglas.
Denna elektrod har en unik design med öppen koppling där det finns ett hårt gelelektrolytskikt som är fritt från silverklorid (AgCl) mellan provet och den interna referenscellen, vilket resulterar i en snabb respons och stabila avläsningar. Den öppna kopplingsdesignen motstår igensättning och sondens 'platta spets gör den idealisk för pH-mätningar på ytor som inte kan penetreras.
  • Open Junction: Fast gelgränssnitt (viskolen) förhindrar att silver kommer in i provet och gör det ogenomträngligt för igensättning
  • Platt tips: Rekommenderas för att optimera ytkontakt för mätning på hud, läder, agarplattor och papper
  • Inbyggd temperatursensor: Temperaturkompenserade pH-mätningar utan separat temperatursond
  • Lågtemperaturglas: Lägre motstånd (∼ 50 megaohm) för användning med produkter/prover lagrade vid låga temperaturer (0 till 50 °C)
  • Glaskropp: Beständig mot många starka kemikalier, lätt att rengöra och ger snabb värmeöverföring för en jämnare referenspotential
Specifikationer
Kontakttyper 7-polig DIN
Diameter (metrisk) 12 mm platt spets
Typ pH-elektrod
För användning med (applikation) För användning med HI 99171 bärbar pH-mätare för läder och papper
Inkluderar 1m 7-polig kabel, intern temperaturgivare, förstärkare
Längd (metrisk) 110 mm kropp, 153,5 mm totalt
Material Lågtemperatur glaskropp, Viscolene elektrolyt
pH-intervall 0 till 12
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C