Läs mer
Resch Glas™ Flaskor med rullad glas
Produktkod. 10644141
Change view
Volym (metrisk):
3 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
100 ml
Höjd (metrisk):
31 mm
46 mm
51 mm
53 mm
56 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 250
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10644141 10 ml 46 mm 22 mm Paket med 200
10598141 3 ml 31 mm 19 mm Paket med 200
10252801 10 ml 51 mm 21 mm Paket med 200
10202901 15 ml 53 mm 24 mm Paket med 200
10252991 20 ml 56 mm 27 mm Paket med 200
10438312 20 ml 71 mm 25 mm Paket med 200
10418312 25 ml 51 mm 30 mm Paket med 250
10364641 30 ml 76 mm 28 mm Paket med 200
10588911 40 ml 81 mm 30 mm Paket med 200
10598911 100 ml 146 mm 34 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10644141 Leverantör Resch Glas™ Leverantörsnummer 9400225
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glasrullade fälgflaskor är idealiska för en mängd olika laboratorieapplikationer. Flaskorna är gjorda av soda-lime glas med ett tättslutande polyeten snäpplock, icke-sterilt.
  • Soda-lime glas
  • PE snäpplock
  • Icke-steril
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig
Beskrivning Rullade glasflaskor med snäpplock
Diameter (engelska) Yttre 0,9 tum.
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 10 ml
För användning med (applikation) En mängd olika laboratorieapplikationer
Höjd (engelska) 1,8 tum
Material (tätning) Polyeten
Hals stil Valsad fälg
Volym (engelska) 0,3 oz.
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Snap Cap
Höjd (metrisk) 46 mm
Produkttyp Rullad fångflaska