Läs mer
Resch Glas™ Flaskor med rullad glas
Produktkod. p-8000404
Volym (metrisk):
3 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
100 ml
Höjd (metrisk):
31 mm
46 mm
51 mm
53 mm
56 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 250
Produktkod. 10598141
Brand: Resch Glas™ 9400211
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glasrullade fälgflaskor är idealiska för en mängd olika laboratorieapplikationer. Flaskorna är gjorda av soda-lime glas med ett tättslutande polyeten snäpplock, icke-sterilt.
  • Soda-lime glas
  • PE snäpplock
  • Icke-steril
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig
Beskrivning Rullade glasflaskor med snäpplock
Diameter (engelska) Yttre 0,7 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 3 ml
För användning med (applikation) En mängd olika laboratorieapplikationer
Höjd (engelska) 1,2 tum
Material (tätning) Polyeten
Hals stil Valsad fälg
Volym (engelska) 0,1 oz.
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Snap Cap
Höjd (metrisk) 31 mm
Typ Flaska med rullad kant