Läs mer
Hecht Karl™ Glasflaska med rullad kant
Produktkod. 10247531
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
Höjd (metrisk):
24 mm
41 mm
48 mm
72 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
24 mm
25 mm
28 mm
Antal per förpackning:
108
130
154
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 130
Paket med 154
Produktkod. 10247531
Brand: Hecht Karl™ 42783028
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en rullad fälg. Karl Hecht™ Glasflaskor är idealiska för att lagra små volymer vätskor.
  • Tillverkad med glas för optimal synlighet
  • Snäpplock ingår
  • Finns i olika storlekar för att passa laboratoriebehov
Spécification
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 30 ml
Antal per förpackning 108
Stängningsmaterial Plast
Förslutningstyp Snap Cap
Höjd (metrisk) 72 mm
Kvantitet 108 Pk.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis