Läs mer
Hecht Karl™ Glasflaska med rullad kant
Produktkod. 10339451
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
Höjd (metrisk):
24 mm
41 mm
48 mm
72 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
24 mm
25 mm
28 mm
Antal per förpackning:
108
130
154
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 130
Paket med 154
Produktkod. 10339451
Brand: Hecht Karl™ 42783016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en rullad fälg. Karl Hecht™ Glasflaskor är idealiska för att lagra små volymer vätskor.
  • Tillverkad med glas för optimal synlighet
  • Snäpplock ingår
  • Finns i olika storlekar för att passa laboratoriebehov
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 10 ml
Antal per förpackning 154
Stängningsmaterial Plast
Förslutningstyp Snap Cap
Höjd (metrisk) 41 mm
Kvantitet 154 Pk.