Läs mer
Hecht Karl™ Glasflaska med rullad kant
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
Höjd (metrisk):
24 mm
41 mm
48 mm
72 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
24 mm
25 mm
28 mm
Antal per förpackning:
108
130
154
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 130
Paket med 154
Beskrivning
- Tillverkad med glas för optimal synlighet
- Snäpplock ingår
- Finns i olika storlekar för att passa laboratoriebehov
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 15 ml |
| Antal per förpackning | 130 |
| Stängningsmaterial | Plast |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Höjd (metrisk) | 48 mm |
| Kvantitet | 130 Pk. |