Läs mer
Poulten Selfe™ Rutinviskometer av glas
Viskositetsområde:
0,5 till 2 cSt
1600 till 8000 cSt
20 till 100 cSt
240 till 1200 cSt
500 till 2500 cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Lämplig för transparenta vätskor, nominell totallängd 250 mm. Ungefärlig provstorlek 7mL. Kalibreringsdata vid 40 °C med konstanten, C, angiven vid 40 C °och 100 °C. Med NAMAS-certifiering av kalibrering.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rutinmässig viskosimeter |
| Viskositetsområde | 1600 till 8000 cSt |
| Kalibrerad | Ja |
| Material | Glas |
| Storlek | 500 |