Läs mer
Poulten Selfe™ Rutinviskometer av glas
Produktkod. 13141073
Change view
Viskositetsområde:
0,5 till 2 cSt
1600 till 8000 cSt
20 till 100 cSt
240 till 1200 cSt
500 till 2500 cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositetsområde unitSize
13141073 0,5 till 2 cSt Varje
13131083 1600 till 8000 cSt Varje
13181073 20 till 100 cSt Varje
13111083 240 till 1200 cSt Varje
13121083 500 till 2500 cSt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13141073 Leverantör Poulten Selfe™ Leverantörsnummer 1634/01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för mätning av transparenta vätskor
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Lämplig för transparenta vätskor, nominell totallängd 250 mm. Ungefärlig provstorlek 7mL. Kalibreringsdata vid 40 °C med konstanten, C, angiven vid 40 C °och 100 °C. Med NAMAS-certifiering av kalibrering.
Specifikationer
Produkttyp Rutinmässig viskosimeter
Viskositetsområde 0,5 till 2 cSt
Kalibrerad Ja
Material Glas
Storlek 25