Läs mer
Poulten Selfe™ Rutinviskometer av glas
Produktkod. 13181073
Change view
Viskositetsområde:
0,5 till 2 cSt
1600 till 8000 cSt
20 till 100 cSt
240 till 1200 cSt
500 till 2500 cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositetsområde Förpackningsstorlek
13181073 20 till 100 cSt Varje
13141073 0,5 till 2 cSt Varje
13131083 1600 till 8000 cSt Varje
13111083 240 till 1200 cSt Varje
13121083 500 till 2500 cSt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13181073 Leverantör Poulten Selfe™ Leverantörsnummer 1634/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 SEK
    1891.30 SEK / Paket med 1
    Save 168.70 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lämplig för mätning av transparenta vätskor
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Lämplig för transparenta vätskor, nominell totallängd 250 mm. Ungefärlig provstorlek 7mL. Kalibreringsdata vid 40 °C med konstanten, C, angiven vid 40 C °och 100 °C. Med NAMAS-certifiering av kalibrering.
Specifikationer
Produkttyp Rutinmässig viskosimeter
Viskositetsområde 20 till 100 cSt
Kalibrerad Ja
Material Glas
Storlek 200