Läs mer
Hach Lange™ Glasprovceller
Produktkod. 10020362
Change view
För användning med (utrustning):
2100N, 2100AN och Lab RATIO turbidimetrar
Portabla turbidimetrar i 2100-serien
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
10020362 Portabla turbidimetrar i 2100-serien
10132114 2100N, 2100AN och Lab RATIO turbidimetrar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10020362 Leverantör Hach Lange™ Leverantörsnummer 2434706
Beräknad leverans: 30-10-2026
Enkla att använda och kostnadseffektiva ersättningsprovceller för användning med 2100N, 2100AN och lab Ratio turbidimetrar är gjorda av glas och innehåller sex provcellsflaskor med lock.
  • För användning med Hach Ratio 18900, 2100N och 2100AN laboratorieturbidmätare
  • Ersättningsprovceller för användning med 2100N, 2100AN och lab Ratio turbidimetrar
  • För användning med Hach Ratio 18900, 2100N och 2100AN laboratorieturbidmätare
  • Innehåller sex provcellsflaskor med lock
  • Tillverkad av glasmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Glasprovcell
För användning med (utrustning) Portabla turbidimetrar i 2100-serien
Material Glas