Beskrivning
- Tillverkad av klart neutralt glas typ 1B
- Squat och lång formalternativ med standard halsstorlekar
- 1 dram motsvarar ungefär 3,55 ml (eller 0,125 fl. oz.)
- Lämplig för applikationer för media, diagnostik, lagring, visning och provinsamling
- Fisherbrand™ Svarta polypropenskruvlock för glasprovflaskor säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Neutralt glas (Typ 1B) |
| Volym (metrisk) | 14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa) |
| Stil | Hög form |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 18 mm |
| Höjd (metrisk) | 72 mm |