Läs mer
Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas
Produktkod. 15364779 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa)
21 ml
28 ml
Stängningsstorlek:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Stil:
Hög form
Knäböjform
Förpackningsstorlek:
Paket med 190
Paket med 231
Paket med 264
Paket med 399
Paket med 666
Paket med 882
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Stängningsstorlek Stil Förpackningsstorlek
15364779 28 ml 28 mm Knäböjform -
15394779 7 ml 15 mm Hög form Paket med 399
15304789 10,5 ml 15 mm Hög form Paket med 399
15354779 14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa) 22 mm Knäböjform Paket med 190
15314789 14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa) 18 mm Hög form Paket med 264
15324789 21 ml 18 mm Hög form Paket med 231
15344779 7 ml 18 mm Knäböjform Paket med 264
15374779 1,75 ml 10 mm Hög form Paket med 882
15384779 3,5 ml 10 mm Hög form Paket med 666
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15364779
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Förvara prover säkert med squat eller hög form glasflaskor. Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas finns i en mängd olika storlekar. Fisherbrand™ skruvlock av polypropen säljs separat.
  • Tillverkad av klart neutralt glas typ 1B
  • Squat och lång formalternativ med standard halsstorlekar
  • 1 dram motsvarar ungefär 3,55 ml (eller 0,125 fl. oz.)
  • Lämplig för applikationer för media, diagnostik, lagring, visning och provinsamling
  • Fisherbrand™ Svarta polypropenskruvlock för glasprovflaskor säljs separat
Specifications
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material Neutralt glas (Typ 1B)
Volym (metrisk) 28 ml
Stil Knäböjform
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 28 mm
Höjd (metrisk) 72 mm