Läs mer
Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas
Produktkod. 15384779 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa)
21 ml
28 ml
Stängningsstorlek:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Stil:
Hög form
Knäböjform
Förpackningsstorlek:
Paket med 190
Paket med 231
Paket med 264
Paket med 399
Paket med 666
Paket med 882
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Stängningsstorlek Stil Förpackningsstorlek
15384779 3,5 ml 10 mm Hög form Paket med 666
15364779 28 ml 28 mm Knäböjform -
15394779 7 ml 15 mm Hög form Paket med 399
15304789 10,5 ml 15 mm Hög form Paket med 399
15354779 14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa) 22 mm Knäböjform Paket med 190
15314789 14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa) 18 mm Hög form Paket med 264
15324789 21 ml 18 mm Hög form Paket med 231
15344779 7 ml 18 mm Knäböjform Paket med 264
15374779 1,75 ml 10 mm Hög form Paket med 882
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15384779
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Förvara prover säkert med squat eller hög form glasflaskor. Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas finns i en mängd olika storlekar. Fisherbrand™ skruvlock av polypropen säljs separat.
  • Tillverkad av klart neutralt glas typ 1B
  • Squat och lång formalternativ med standard halsstorlekar
  • 1 dram motsvarar ungefär 3,55 ml (eller 0,125 fl. oz.)
  • Lämplig för applikationer för media, diagnostik, lagring, visning och provinsamling
  • Fisherbrand™ Svarta polypropenskruvlock för glasprovflaskor säljs separat
Spezifikation
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Neutralt glas (Typ 1B)
Volym (metrisk) 3,5 ml
Stil Hög form
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 10 mm
Höjd (metrisk) 46 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.