Läs mer
Fisherbrand™ Glasflaska med skruvhals, 10-425 gänga
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Skruva |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <120μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1.5 mL |
| Basstil | Platt botten |
| Visa mer |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido