Läs mer
Fisherbrand™ Glasflaska med skruvhals, 10-425 gänga
Produktkod. 11511474 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Markeringspunkt Förpackningsstorlek
11511474 Klart Nej Paket med 100
10521593 Klart Ja Paket med 100
11531474 Bärnsten Ja Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11511474
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bred öppning möjliggör enkel fyllning med trögflytande material.
  • Bred öppning möjliggör enkel fyllning med trögflytande material
  • Vilken kombination av 1,5 ml skruvhalsflaska 10-425 som helst med 10 mm PP-skruvtätningar kan erhållas som ett 2-i-1-KIT
  • Sluten topptätningar och ersättningssepta finns tillgängliga
  • Brett utbud av mikroinsatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.5 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Skruva
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <120μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND10
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm