Läs mer
Fisherbrand™ Glasflaska med skruvhals, 10-425 gänga
Produktkod. 11531474 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11531474
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bred öppning möjliggör enkel fyllning med trögflytande material.
  • Bred öppning möjliggör enkel fyllning med trögflytande material
  • Vilken kombination av 1,5 ml skruvhalsflaska 10-425 som helst med 10 mm PP-skruvtätningar kan erhållas som ett 2-i-1-KIT
  • Sluten topptätningar och ersättningssepta finns tillgängliga
  • Brett utbud av mikroinsatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Skruva
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <120μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND10
Markeringspunkt Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt