Läs mer
Fisherbrand™ Glasflaska med skruvhals, 10-425 gänga
Produktkod. p-7113832 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11511474
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bred öppning möjliggör enkel fyllning med trögflytande material.
  • Bred öppning möjliggör enkel fyllning med trögflytande material
  • Vilken kombination av 1,5 ml skruvhalsflaska 10-425 som helst med 10 mm PP-skruvtätningar kan erhållas som ett 2-i-1-KIT
  • Sluten topptätningar och ersättningssepta finns tillgängliga
  • Brett utbud av mikroinsatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.5 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Skruva
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <120μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND10
Markeringspunkt Nej