Läs mer
Fisherbrand™ Glasflaska med skruvhals, 8-425 gänga, liten öppning
Produktkod. 10560053 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Basstil:
Konisk botten
Platt botten
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Volym (metrisk) Fungerar:
1 ml
1,5 ml
1,65 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10560053
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standardflaskor för GC och HPLC.
  • Standardflaskor för GC och HPLC
  • Speciellt lämplig för VWR (Merck &handel;)/Hitachi instrument
  • Brett utbud av mikroinsatser
  • Flaskor och tätningar finns även som 2-i-1 KIT
  • Liten öppning kräver Micro-Inserts med en diameter på 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Skruva
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <110μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1,5 ml
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND8
Markeringspunkt Nej