Specifikationer
| Beskrivning | Micro-Vial |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Skruva |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <3μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1 ml |
| Basstil | Konisk botten |
| Visa mer |