Läs mer
Fisherbrand™ Glasflaska med skruvhals, 8-425 gänga, liten öppning
Produktkod. 11595874 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Basstil:
Konisk botten
Platt botten
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Volym (metrisk) Fungerar:
1 ml
1,5 ml
1,65 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Basstil Markeringspunkt Volym (metrisk) Fungerar Förpackningsstorlek
11595874 Bärnsten Platt botten Ja 1,5 ml Paket med 100
11515884 Klart Konisk botten Nej 1 ml Paket med 100
11565874 Klart Platt botten Nej 1,5 ml Paket med 100
10560053 Bärnsten Platt botten Nej 1,5 ml Paket med 100
11525884 Klart Platt botten Ja 1,65 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11595874
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standardflaskor för GC och HPLC.
  • Standardflaskor för GC och HPLC
  • Speciellt lämplig för VWR (Merck &handel;)/Hitachi instrument
  • Brett utbud av mikroinsatser
  • Flaskor och tätningar finns även som 2-i-1 KIT
  • Liten öppning kräver Micro-Inserts med en diameter på 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Skruva
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <110μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1,5 ml
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND8
Markeringspunkt Ja
Höjd (metrisk) 32 mm