Läs mer
Heidolph™ Glasset - Vertikal kondensor (standarddestillationer)
Produktkod. 10005711 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Elektriska krav:
230/240 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektriska krav Förpackningsstorlek
10005711 230/240 V 50/60 Hz Varje
1 options
Produktkod. 10005711 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5130030000
Beräknad leverans: 15-12-2026
Vertikala kondensorsatser har det minsta utrymmesbehovet och är bra för mindre utrymmen
  • Förångningskolvar och ångrör kommer med en standard NS 29/32 fogstorlek men finns även med NS 24/29 slipade skarvar
  • Ventilationslock utan jordförband för enkel hantering och fettfri drift ingår
  • En avluftningsventil med påfyllningsfunktion finns som tillval
  • Lämplig för det automatiska destillationsprogrammet Dynamic AUTO exakt på Hei-VAP Expert/Ultimate Control-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Elektriska krav 230/240 V 50/60 Hz
Spänning 115/230 VAC
Typ Förångningsglas
Material Borsilikatglas