Läs mer
Heidolph™ Glasset G5 belagd
Produktkod. 10117561 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Spänning:
115/230 VAC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10117561 115/230 VAC Varje
1 options
Produktkod. 10117561 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5130051000
Beräknad leverans: 14-12-2026
Torriskondensor för lågkokande lösningsmedel med transparent plastbeläggning för ökad säkerhet som är idealisk i de flesta vetenskapliga, forsknings- och andra laboratorier.
    • Glasset för Hei-VAP roterande förångare
    • Torris kondensor för lågkokande lösningsmedel
    • Med transparent plastbeläggning för ökad säkerhet
    • Alla glasset har GL 10 tråd; inloppsröret som kan anslutas med en gängad koppling
    • Glasset innehåller en 1 000 ml förångningskolv och en 1 000 ml mottagningskolv
    • För användning med LABOROTA 4000/4001 effektiv, LABOROTA 4010/4011 digital, LABOROTA 4002/4003 styrning, ABOROTA 4002/4003 styrvario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 115/230 VAC
Typ Roterande förångare
För användning med (utrustning) LABOROTA 4000/4001 Effektiv, LABOROTA 4010/4011 Digital, LABOROTA 4002/4003 Styrning, ABOROTA 4002/4003 Styrning Vario