Läs mer
Fisherbrand™ Skalflaska av glas
Produktkod. 11501374 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Höjd (metrisk):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11501374 1,4 ml Klart 40 mm Paket med 100
11556064 5,5 ml Klart 44,6 mm Paket med 100
11566064 5,5 ml Bärnsten 44,6 mm Paket med 100
11511374 1,4 ml Bärnsten 40 mm Paket med 100
11595884 2,3 ml Klart 31,5 mm Paket med 100
12960861 2,3 ml Bärnsten 31,5 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11501374
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rekommenderas för HPLC-användning.
  • Rekommenderas för HPLC-användning
  • Skalflaskor och lämpliga pluggar kan också levereras som ett 2-i1-KIT
  • Praktisk och billig kombination av flaska/förslutning för okritiska analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 8.2 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1,4 ml
För användning med (applikation) HPLC
Hals stil Skalflaska
Förpackningstyp CleanPack
Volym (metrisk) Rest <80μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 40 mm
Produkttyp 1:a hydrolytiska klassen
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.