Läs mer
Fisherbrand™ Skalflaska av glas
Produktkod. 11556064 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Höjd (metrisk):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11556064 5,5 ml Klart 44,6 mm Paket med 100
11566064 5,5 ml Bärnsten 44,6 mm Paket med 100
11501374 1,4 ml Klart 40 mm Paket med 100
11511374 1,4 ml Bärnsten 40 mm Paket med 100
11595884 2,3 ml Klart 31,5 mm Paket med 100
12960861 2,3 ml Bärnsten 31,5 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11556064
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för HPLC-användning.
  • Rekommenderas för HPLC-användning
  • Skalflaskor och lämpliga pluggar kan också levereras som ett 2-i1-KIT
  • Praktisk och billig kombination av flaska/förslutning för okritiska analyser
  • Obs: Lock/plugg (ND15) ingår inte; säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 14.65 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 5,5 ml
För användning med (applikation) HPLC
Hals stil Skalflaska
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <800μ L
Volym (metrisk) Fungerar 4 mL
Basstil Platt botten
Förslutningstyp Cap/Plug ND15 (ingår ej; säljs separat)
Kvantitet 100
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 44,6 mm
Produkttyp 1:a hydrolytiska klassen