Läs mer
Fisherbrand™ Skalflaska av glas
Produktkod. p-7113831 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Höjd (metrisk):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11556064
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för HPLC-användning.
  • Rekommenderas för HPLC-användning
  • Skalflaskor och lämpliga pluggar kan också levereras som ett 2-i1-KIT
  • Praktisk och billig kombination av flaska/förslutning för okritiska analyser
  • Obs: Lock/plugg (ND15) ingår inte; säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 14.65 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 5,5 ml
För användning med (applikation) HPLC
Hals stil Skalflaska
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <800μ L
Volym (metrisk) Fungerar 4 mL
Basstil Platt botten
Förslutningstyp Cap/Plug ND15 (ingår ej; säljs separat)
Höjd (metrisk) 44,6 mm
Kvantitet 100
Typ 1st Hydrolytic Class
Markeringspunkt Nej