Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Klara glaspärlor
Produktkod. 10469401
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10469401 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10469401 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41401005
Beräknad leverans: 09-12-2026
Utmärkt för spridning av kokområdet eller för blandning och packning i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Klara glaspärlor är polerade för exceptionell jämnhet.
  • Sfärisk
  • Solid, bra hårdhet
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Beställningsinfo
dimType
Specifikationer
Typ Skott
Material Glas
Kvantitet 1 kg