Läs mer
Duran™ Glashylsor , hylsa NS 29.2/32, kon NS 24/29
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Material:
Borsilikatglas
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Hög temperaturbeständighet
- Minimal termisk expansion ger relativt hög motståndskraft mot temperaturförändringar
- Konstorlek: 24/29 NS
- Sockelstorlek: 29/32 NS
- Borosilikatglas 3,3 klar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Konstorlek | 24/29 NS |
| Beskrivning | Glashylsor |
| För användning med (applikation) | Expansionsadapter från liten kon till stor uttag. |
| Material | Borsilikatglas |
| Trådstorlek | Sockelstorlek: 29/32 NS |