Läs mer
Hirschmann™ Hematokritrör, Na-hepariniserade
Beskrivning
- Na-hepariniserad
- För hematokrit
- CE enl. till IVD 98/79 EG
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 9μ L |
| Längd (metrisk) | 32 mm |
| Typ | Mikrohematokritkapillär |
| Disponibel | Engångsbruk |