Läs mer
Hirschmann™ Mikrokapillärpipetter för engångsbruk, ände till ände
Produktkod. 10582501
Change view
Volym (metrisk):
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
6,66μ L
10 μl
20 μl
25μ L
40μ L
50 μl
100 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10582501 25μ L Paket med 1000
11787663 3μ L Paket med 1000
11797663 4μ L Paket med 1000
11767663 1μ L Paket med 1000
11777663 2μ L Paket med 1000
31781822 2μ L -
11707673 5μ L Paket med 1000
11730055 100 μl Paket med 1000
10720841 6,66μ L -
11717673 10 μl Paket med 1000
11772533 20 μl Paket med 1000
10480771 40μ L Paket med 1000
11797673 50 μl Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10582501 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9000225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 SEK
    1259.69 SEK / Paket med 1000
    Save 470.31 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
I lager
Underlättar felfri kapillärfyllning i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Mikrokapillärpipetter för engångsbruk, End-to-Ende är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glas.
  • Ända till ända, med minicaps
  • Överensstämmelse certifierad
  • Finns antingen hepariniserad eller icke-hepariniserad
  • Enl. till ISO 7550, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Noggrannhet 0.5%
Certifikat och efterlevnad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material DURAN
Volym (metrisk) 25μ L
Längd (metrisk) 30 till 32 mm
Typ Minicap Kapillärpipett
Disponibel Engångsbruk