Läs mer
Hirschmann™ Mikrokapillärpipetter för engångsbruk, ände till ände
Volym (metrisk):
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
6,66μ L
10 μl
20 μl
25μ L
40μ L
50 μl
100 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Ända till ända, med minicaps
- Överensstämmelse certifierad
- Finns antingen hepariniserad eller icke-hepariniserad
- Enl. till ISO 7550, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.5% |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Material | DURAN |
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Längd (metrisk) | 30± 0,5 mm |
| Typ | Minicap Kapillärpipett |
| Disponibel | Engångsbruk |