Läs mer
Hirschmann™ Mikrokapillärpipetter för engångsbruk, ände till ände
Produktkod. p-8011844
Volym (metrisk):
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
6,66μ L
10 μl
20 μl
25μ L
40μ L
50 μl
100 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11787663
Brand: Hirschmann™ 9000203
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlättar felfri kapillärfyllning i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Mikrokapillärpipetter för engångsbruk, End-to-Ende är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glas.
  • Ända till ända, med minicaps
  • Överensstämmelse certifierad
  • Finns antingen hepariniserad eller icke-hepariniserad
  • Enl. till ISO 7550, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Noggrannhet 0.5%
Certifikat och efterlevnad ISO 7550, CE enl. IVD 98/79 EG, certifierad överensstämmelse
Beskrivning Mikrokapillärpipetter för engångsbruk, ej hepariniserade, ände till ände; inkluderar pipettlampa (per 1000 st.)
Material Borsilikatglas
Kvantitet 10 x 100/pack
Volym (metrisk) 3μ L
Typ Minicap Kapillärpipett
Disponibel Engångsbruk