Läs mer
Karl Hecht™ Drigalski spatel
Produktkod. 10135421
Längd (metrisk):
146 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10135421
Brand: Karl Hecht™ 41049010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad speciellt för jämn spridning och distribution av prover på fasta medier. Karl Hecht™ Assistent™ Drigalski spatlar är användbara i bakteriologiskt arbete.
  • Tillverkad av glas
  • Kan även användas som omrörare
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Produkttyp Spatel
För användning med (applikation) För bakteriologiskt arbete, även överstrykning, mikroskopering och färgning
Bredd (metrisk) kniv 45 mm
Material Glas
Längd (metrisk) 146 mm