Läs mer
Glasfärgningsblock
Beskrivning
- Klarpolerat glas
- Kavitet 30 mm diameter x 6 mm djup
- Komplett med platt glaskåpa
- 40 mm kvadrat för att minimera avdunstning
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Bottenform | Plan |
| Material | Glas |
| Typ | Färgningsblock |
| För användning med (utrustning) | Objektglas för mikroskop |
| Slide Count | 20 |
| Djup (metriskt) | 6 mm |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |