Läs mer
Hecht Karl™ Glasfärgningsskål
Produktkod. 10682951
Change view
Mått (L x B x H):
105 x 85 x 70 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10682951 105 x 85 x 70 mm Varje
1 options
Produktkod. 10682951 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 42480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    681.23 SEK
    291.03 SEK / Paket med 1
    Save 390.20 SEK
    57% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Typ Färgningsskål
Mått (L x B x H) 105 x 85 x 70 mm
Höjd (metrisk) 70 mm
Längd (metrisk) 105 mm
Material Glas
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 85 mm