Läs mer
Hecht Karl™ Glasfärgningsställ
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Färgningsställ |
| Enheten håller | 10 diabilder |
| Mått (L x B x H) | 85 x 30 x 45 mm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Längd (metrisk) | 85 mm |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 1 st |
| Bredd (metrisk) | 30 mm |