Läs mer
Cole Parmer™ Omrörningsstavar av glas med gummipolis
Produktkod. 11725848 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kvantitet:
12/förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11725848
Brand: Cole Parmer™ 0636954
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mjukt borosilikatglas med rundade ändar och avtagbar gummipolis.
  • Borosilikatglasstav.
  • Rundade ändar.
  • Förmonterad.
  • Avtagbar gummipolis.
  • Glas är kemiskt resistent och tål temperaturer upp till 205 °C utan gummipolis.
  • Autoklaverbar.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Gummipolis
Längd (engelska) 8 tum
Temperaturområde (metriskt) Upp till °205 C utan gummipolis
Material Glas, Gummi
Kvantitet 12/förpackning