Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kranpluggar i glas
Produktkod. 11556724
Change view
Pluggborrning:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggborrning Förpackningsstorlek
11556724 10 mm Varje
1 options
Produktkod. 11556724 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 02112910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00 SEK
    312.05 SEK / Paket med 1
    Save 67.95 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Solid glasplugg med gängfäste
  • För kranar
  • Rak borrning
  • Material: glas
Specifikationer
Pluggborrning 10 mm
Material Duran Glas