Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Glas Avstängningskran Pluggar Glas
Produktkod. 10764084
Change view
Pluggborrning:
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggborrning Förpackningsstorlek
10764084 1,5 mm Varje
1 options
Produktkod. 10764084 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 02111201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 SEK
    102.95 SEK / Paket med 1
    Save 24.05 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Solid glasplugg med gängfäste
  • För kranar
  • Sraight borrning
  • Material: glas
Specifikationer
Pluggborrning 1,5 mm
Material SBW