Läs mer
Duran™ Glasproppar
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Färg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- DURAN™ lock
- Platt huvud
- Halv-ihålig
- Tillverkad av borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Standard konisk fog | NS 14/15 |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Oktagonal huvudstoppare |
| Form | Åttakantigt grepp |