Läs mer
Poulten Selfe™ Glas upphängda viskosimeter
Produktkod. 13171043
Change view
Storlek:
1A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
13171043 1A Varje
1 options
Produktkod. 13171043 Leverantör Poulten Selfe™ Leverantörsnummer 1625/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 SEK
    2015.01 SEK / Paket med 1
    Save 419.99 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Med UKAS kalibreringscertifikat
Typ BS/IP/SL, IP71. Lämplig för transparenta vätskor. Nominell totallängd 330 mm. Ungefärlig provstorlek 22mL till 40mL. Tillgänglig utan kalibreringscertifikat, vänligen fråga. Med UKAS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter med upphängd nivå
Viskositetsområde 6 till 30 cSt
Kalibrerad Ja
Material Glas
För användning med (applikation) Viskometer med upphängd nivå används för mätning av kinematiska viskositeter för transparenta, Newtonska vätskor upp till 100 000 mm2/s. De är lämpliga för mätning av petroleum- och polymerlösningar.
Storlek 1A