Läs mer
KD Scientific Glasspruta
Produktkod. 15134184
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15134184 5 ml Paket med 6
12200109 1 ml Paket med 6
17866228 2 ml -
12200119 10 ml Paket med 6
15154184 20 ml Paket med 6
17498612 30 ml -
17408622 50 ml -
15174184 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15134184 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 780873
Beräknad leverans: 14-12-2026
Ekonomiska och återanvändbara glassprutor. Finns i storlekar från 1 mL till 200 mL.
  • Glassprutor för att möta de flesta applikationer
  • Över 10 sprutor erbjuds från 1,0 ml till 200 ml
  • Tillverkad av värmebeständigt borosilikatglas
  • Materialet och konstruktionen är motståndskraftig mot brott från stötar och plötsliga temperaturförändringar
  • Glödgad och testad tills den är fri från inre belastning för att tåla upprepad tvätt
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Nålmätare Ingen nål ingår
Latexfri Ja
Produkttyp spruta
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 5 ml
För användning med (utrustning) KD Scientific Sprutpumpar
Anslutningstyp Luer lock
Graderad Ja