Läs mer
KD Scientific Glasspruta
Produktkod. 15154184
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15154184 20 ml Paket med 6
12200109 1 ml Paket med 6
17866228 2 ml -
15134184 5 ml Paket med 6
12200119 10 ml Paket med 6
17498612 30 ml -
17408622 50 ml -
15174184 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15154184 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 780875
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3710.00 SEK
    2764.67 SEK / Paket med 6
    Save 945.33 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Ekonomiska och återanvändbara glassprutor. Finns i storlekar från 1 mL till 200 mL.
  • Glassprutor för att möta de flesta applikationer
  • Över 10 sprutor erbjuds från 1,0 ml till 200 ml
  • Tillverkad av värmebeständigt borosilikatglas
  • Materialet och konstruktionen är motståndskraftig mot brott från stötar och plötsliga temperaturförändringar
  • Glödgad och testad tills den är fri från inre belastning för att tåla upprepad tvätt
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Nålmätare Ingen nål ingår
Latexfri Ja
Produkttyp spruta
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 20 ml
För användning med (utrustning) KD Scientific Sprutpumpar
Anslutningstyp Luer lock
Graderad Ja