Läs mer
KD Scientific Glasspruta
Beskrivning
- Glassprutor för att möta de flesta användningsområden
- Över 10 sprutor erbjuds från 1,0 ml till 200 ml
- Tillverkat av värmetåligt borosilikatglas
- Material och konstruktion är motståndskraftiga mot brott från stötar och plötsliga temperaturförändringar
- Glödgade och testade tills de var fria från inre påfrestningar för att tåla upprepad tvätt
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | spruta |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Volym (metrisk) | 2 ml |
| För användning med (utrustning) | KD Scientific Sprutpumpar |
| Anslutningstyp | Luer lock |
| Graderad | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |