Läs mer
KD Scientific Glasspruta
Produktkod. p-200104325
Volym (metrisk):
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12200109
Brand: KD Scientific 780871
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ekonomiska och återanvändbara glassprutor. Finns i storlekar från 1 mL till 200 mL.
  • Glassprutor för att möta de flesta applikationer
  • Över 10 sprutor erbjuds från 1,0 ml till 200 ml
  • Tillverkad av värmebeständigt borosilikatglas
  • Materialet och konstruktionen är motståndskraftig mot brott från stötar och plötsliga temperaturförändringar
  • Glödgad och testad tills den är fri från inre belastning för att tåla upprepad tvätt
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Nålmätare Ingen nål ingår
Latexfri Ja
Produkttyp spruta
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 1 ml
För användning med (utrustning) KD Scientific Sprutpumpar
Anslutningstyp Luer lock
Graderad Ja