Läs mer
Glassprutor
Produktkod. 12309229
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
12309229 20 mL Varje
12379219 2 mL Varje
12399219 10 mL Varje
3 options
Produktkod. 12309229
Brand: S Murray SAMCO G812/05
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa sprutor för en mängd olika applikationer. Glassprutor har en metallspets och är helt utbytbara.
  • Glass syringe with metal tip
  • Luer fitting
  • Fully interchangeable
  • Available in a variety of sizes
Specifikationer
Material Glass
Produkttyp Syringe
Volym (metrisk) 20 mL